Documentos Principais
SMB01375
Sigma-Aldrich
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Nome do produto
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
chave InChI
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
Descrição geral
N-Lactoylphenylalanine, a product of metabolism that is released during exercise and subsequently suppresses appetite in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)