901903
Sodium nitrite
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pressão de vapor
<0.0001 hPa ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
914 °F
pH
9
pf
271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Disodium nitrite, an additive compound of sodium nitrite and sodium.: This study investigates the formation and properties of disodium nitrite, a compound formed by the reaction of sodium nitrite and sodium. The research provides insights into the chemical behavior and potential applications of sodium nitrite in various industrial processes (Journal of the Chemical Society, Transactions, 1917).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.