31443
Sodium nitrite
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
914 °F
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
9
pf
271 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?