Key Documents
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-555-9
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
280 °C (decomposition)
solubilidade
820 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3