64270
Methanesulfonyl chloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Methyl sulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
pb
60 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?