Documentos Principais
736260
Sigma-Aldrich
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
ACPC-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3D4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
105.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
229-231 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
chave InChI
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)