73837
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
X-α-Glc, X-α-glucoside
About This Item
Nome do produto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
OPIFSICVWOWJMJ-HRNXZZBMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?