M9376
Methyl α-D-glucopyranoside
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl α-D-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 156 to 160 °, c = 10% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
chave InChI
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1