Documentos Principais
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14IN
Número CAS:
Peso molecular:
299.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
210-120-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
250 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3