Key Documents
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Fórmula linear:
KPt(NH3)Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
357.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
255 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
chave InChI
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves