M1387
4-Methylpyrazole hydrochloride
alcohol dehydrogenase inhibitor
Sinônimo(s):
Fomepizole
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
157-159 °C
solubilidade
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H
chave InChI
PUCXJHNDMYZOHG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
Aplicação
- as a cytochrome P450 2E1 inhibitor
- as cytochrome P450 2E1 and alcohol dehydrogenase inhibitor in 1C11 neural progenitor cells
- to inhibit ethanol oxidation in VL-17A cells expressing alcohol dehydrogenase and HepG2 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3