C87908
Cyanamide solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Alzogur, Amidocyanogen, Amino cyanide, Carbamonitrile, Carbimide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.405
densidade
1.082 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
chave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C87908-250G | 4061833522813 |
C87908-5G | |
C87908-100G | 4061833522806 |
C87908-1KG | 4061836830465 |