438928
Calcium cyanamide
technical grade
Sinônimo(s):
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
≥85% (perchloric acid titration)
forma
solid
composição
Ca, 45%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
chave InChI
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?