Documentos
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Ensaio
98%
pf
86-90 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
chave InChI
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3