Documentos Principais
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2 mmHg ( 0 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
218-221 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
chave InChI
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)