Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NN.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
chave InChI
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2,3,5-tri-O-acetyl-α-L-arabinofuranosyl trichloroacetimidate
- disaccharide 4-methoxyphenyl glycoside
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?