791318
L-Histidine-d3 (α-d1, imidazole-2,5-d2) hydrochloride monohydrate
97% (CP), 98 atom % D, ≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3H6N3O2HClH2O
Peso molecular:
212.65
Código UNSPSC:
12352101
Produtos recomendados
pureza isotópica
≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+3
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?