Documentos Principais
722871
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6 hydrochloride monohydrate
97 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid-13C6 hydrochloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H9N3O2HClH2O
Número CAS:
Peso molecular:
215.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
254 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
chave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)