Key Documents
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
L-Histidine-ul-13C,15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H915N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
282 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)