Documentos Principais
609110
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-α-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
DL-Histidine-15N1 (amine-15N)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H915NN2O2
Peso molecular:
156.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
pf
282 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)