Documentos Principais
490032
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H215NCOCH2CH2CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-QLUYOLLXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Min Yuan et al.
Nature protocols, 14(2), 313-330 (2019-01-27)
Targeted tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been extremely useful for profiling small molecules extracted from biological sources, such as cells, bodily fluids and tissues. Here, we present a protocol for analysing incorporation of the non-radioactive stable isotopes carbon-13 (13C) and