Documentos Principais
605220
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-1,2-13C2
≥98 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2NCO(CH2)213CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@](N)(CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,5+1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-JAWTVSONSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4