Documentos Principais
707295
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C34H3315N3O4
Peso molecular:
628.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % 13C
95 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
140-145 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
chave InChI
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)