Documentos Principais
676969
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H3315N3O4
Peso molecular:
622.69
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
140-145 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[15n](c[15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i41+1,42+1,43+1
chave InChI
XXMYDXUIZKNHDT-SQMNLGFBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)