Documentos Principais
588644
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
282 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1c[nH]cn1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i6+1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)