Documentos Principais
490415
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled sodium octanoate, Caprylic acid-1-13C sodium salt, Octanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium caprylate-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)613CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
167.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
chave InChI
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490415-1G4061826670668