Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
211 °C (lit.)
densidade
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
chave InChI
HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
487309-5G | 4061836827182 |