05-1066
Anti-Insulin Antibody, clone E11D7
clone E11D7, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E11D7, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
mouse ... Ins1(16333)
rat ... Ins1(24505)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Insulin-coated plate was incubated with Anti-Insulin, clone E11D7 in 2-fold serial dilutions diluted in PBST from 5 μg/mL to 0.01 μg/mL.
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
20 μg/mL of this antibody detected insulin in β cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1