Key Documents
ABN78C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiNeuN (coelho), conjugado com Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O ABN78 é uma versão policlonal de coelho do anticorpo antiNeuN, clone A60 (MAB377), o NeuN é um anticorpo monoclonal de camundongo altamente caracterizado e citado que reconhece especificamente a proteína NeuN de ligação ao DNA e específica para neurônios, que está presente na maioria dos tipos celulares neuronais do SNC e do SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos, embora alguns neurônios não sejam reconhecidos pela NeuN em todas as idades: células retinianas da camada nuclear interna da retina, células de Cajal-Retzius, células de Purkinje, neurônios do núcleo olivário inferior e dentado e células ganglionares simpáticas são alguns exemplos. A proteína NeuN detectada por imuno-histoquímica aparece pela primeira vez nos pontos temporais do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio. A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre as proteínas isoladas de núcleos purificados e de extrato de cérebro total em immunoblots.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a NeuN na terminação N.
Foi demonstrado que o anticorpo antiNeuN de coelho não conjugado (N.º do Catálogo ABN78) funciona em humanos.
Imunogênio
Epítopo: terminação N
Proteína recombinante marcada com GST correspondente à NeuN de camundongo.
Aplicação
Anticorpo antiNeuN (de coelho), conjugado com Cy3 é um anticorpo contra NeuN (de coelho) para uso em IC.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por imunocitoquímica em células do córtex E18 de ratos.
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:100 deste anticorpo detectou NeuN em células do córtex E18 de ratos.
Descrição-alvo
O anticorpo precursor não conjugado (N.º do cat. ABN78) tem um peso molecular observado em aproximadamente 46/48 kDa. Uma banda não caracterizada aparece em aproximadamente 62 kDa em alguns lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado conjugado com Cy3 em PBS, com azida sódica 0,1% e 15 mg/ml de BSA.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2-8 °C, ao abrigo da luz, em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células do córtex E18 de ratos
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sandra E Dos Santos et al.
Brain, behavior and evolution, 89(1), 48-63 (2017-01-27)
In the effort to understand the evolution of mammalian brains, we have found that common relationships between brain structure mass and numbers of nonneuronal (glial and vascular) cells apply across eutherian mammals, but brain structure mass scales differently with numbers
Kunzhang Lin et al.
Molecular brain, 13(1), 45-45 (2020-03-22)
Understanding the connecting structure of brain network is the basis to reveal the principle of the brain function and elucidate the mechanism of brain diseases. Trans-synaptic tracing with neurotropic viruses has become one of the most effective technologies to dissect
Joanna Jacob et al.
The Journal of comparative neurology, 529(14), 3375-3388 (2021-06-03)
With rates of psychiatric illnesses such as depression continuing to rise, additional preclinical models are needed to facilitate translational neuroscience research. In the current study, the raccoon (Procyon lotor) was investigated due to its similarities with primate brains, including comparable
Débora Jardim-Messeder et al.
Frontiers in neuroanatomy, 11, 118-118 (2018-01-10)
Carnivorans are a diverse group of mammals that includes carnivorous, omnivorous and herbivorous, domesticated and wild species, with a large range of brain sizes. Carnivory is one of several factors expected to be cognitively demanding for carnivorans due to a
Lena-Louise Schuele et al.
Scientific reports, 12(1), 633-633 (2022-01-14)
The endocannabinoid system modulates adult hippocampal neurogenesis by promoting the proliferation and survival of neural stem and progenitor cells (NSPCs). This is demonstrated by the disruption of adult neurogenesis under two experimental conditions: (1) NSPC-specific deletion of cannabinoid receptors and