ABN78B
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Biotin Conjugate
from rabbit, biotin conjugate
Sinônimo(s):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in adult mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Adult mouse brain tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2