AB1871
Anti-Caspase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
ICE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP1(834)
mouse ... Casp1(12362)
rat ... Casp1(25166)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunoprecipitation: 4-8 μg/mL
Immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2