MAB3785
Anti-APC Antibody, NT, clone Ali 12.28
clone Ali 12.28, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Adenomatous Polyposis Coli Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ali 12.28, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Acetone Fixed, Frozen)
ELISA
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: SW480, LoVo, DLD1, and SW837 cell lines
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2