I9646
IL-6 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-6, mIL-6, IL-6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-6 from mouse, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, carrier free
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.02-0.2 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~21.7 kDa
embalagem
pkg of 5 and 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.0EU/mg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il6(16193)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.
Lipid Induced Insulin Resistance