I4144
IL-3 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-3, mIL-3, Interleukin-3 from mouse
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-3 from mouse, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
15.1 kDa
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.000 EU/μg
cor
white to yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il3(16187)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.