I0523
IL-2 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
mIL-2, IL-2, T-cell growth factor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Interleukin-2 from mouse, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤0.2 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
17.2 kDa
embalagem
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.000 EU/μg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il2(16183)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.