Documentos Principais
SML2511
Sigma-Aldrich
Levodropropizine
Sinônimo(s):
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
chave InChI
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)