Y0001033
Levodropropizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Phenylpiperazine, N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levodropropizine
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
p.e.
286 °C (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
chave InChI
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
140 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)