L0420000
Levodropropizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levodropropizine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
chave InChI
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)