Y0001048
Levodropropizine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Glycidol, (±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.15 (vs air)
pressão de vapor
0.9 mmHg ( 25 °C)
família API
levodropropizine
temperatura de autoignição
780 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
chave InChI
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
72 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)