Y0000261
Dextromethorphan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
ent-3-Methoxymorphinan
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dextromethorphan
fabricante/nome comercial
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17?/m1/s1
chave InChI
ILNSWVUXAPSPEH-IYNBXCLQSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)