I2778
IL-1α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-1α, hIL-1α., Interleukin-1α human, Lymphocyte activating factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-1α human, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulário
lyophilized powder
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~17 kDa
embalagem
pkg of 2 and 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL1A(3552)
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on human colorectal adenocarcinoma cells
- to stimulate primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cells
- to pre-stimulate human THP-1 monocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.