I5396
IL-1α mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-1α, mIL-1α, IL-1α
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-1α from mouse, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
3-7 pg/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
18 kDa
embalagem
pkg of 5 and 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... IL1A(3552)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.