AB1498P
Anti-Stem Cell Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
SCF, c-kit Ligand, Mast Cell Growth Factor, MGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KITLG(4254)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neutralization: For ½ maximal inhibition (ND50) of the bioogical activity of mSCF (20 ng/mL), a concentration of 0.64 - 0.97 μg/mL is required.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human mast cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3