ZRB1546
Anti-Phospho-AKT1-(Ser473) Antibody, clone 1O14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase;EC:2.7.11.1;Protein kinase B;PKB;Protein kinase B alpha;PKB alpha;Proto-oncogene c-Akt;RAC-PK-alpha;Akt alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1O14, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 55.69 kDa
observed mol wt ~66 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline, rat, bovine, monkey, canine, zebrafish, porcine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473/pSer473)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with platelet derived growth factor (PDGF).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected AKT1 in lysate from NIH3T3 cells serum starved overnight and treated with PDGF (100 ng/mL; 20 min).
Tested applications
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected AKT1 in lysate from HEK293 cells serum starved overnight and treated with Insulin (500 nM; 10 min).
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from HEK293 cells treated with insulin was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound AKT1 peptide with a KD of 1.1 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-AKT1-(Ser473) in human breast cancer and human melanoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1