AB10140
Anti-Drebrin A/E Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Developmentally-regulated brain protein, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DBN1(1627)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualidade
A 1:5,000 dilution of this antibody was used to detect embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2