MABN833
Anti-phospho Drebrin (Ser142), clone 3C14 Antibody
clone 3C14, from mouse
Sinônimo(s):
Drebrin, Developmentally-regulated brain protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C14, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer142)
Informações sobre genes
human ... DBN1(1627)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in HeLa and NIH/3T3 cells.
Peptide Inhibition Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in 10 µg of rat neonatal brain tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in rat embryonic cortical culture (Prof. Phillip R. Gordon-Weeks, King′s College London).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Drebrin (Ser142) in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1