SML2417
ORG 25543 Hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Benzyloxy-3,5-dimethoxy-N-[(1-dimethylaminocyclopentyl)methyl]benzamide hydrochloride, N-[[1-(Dimethylamino)cyclopentyl]methyl]-3,5-dimethoxy-4-(phenylmethoxy)benzamide hydrochloride, ORG 25,543 hydrochloride, ORG 25543 hydrochloride, ORG-25543 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(C3(CCCC3)CNC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)OCc2ccccc2)OC)(C)C
InChI
1S/C24H32N2O4.ClH/c1-26(2)24(12-8-9-13-24)17-25-23(27)19-14-20(28-3)22(21(15-19)29-4)30-16-18-10-6-5-7-11-18;/h5-7,10-11,14-15H,8-9,12-13,16-17H2,1-4H3,(H,25,27);1H
chave InChI
NIPQJILJYQVZJR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)