SAB4200594
Anti-APC (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Adenomatous polyposis coli protein, Anti-BTPS2, Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-GS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~300 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 3-6 μg/mL using lysates of HeLa or SW620 cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon or duodenum.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using Caco-2 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APC(324)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade