FCMAB113A4
Anti-Oct-4 Antibody, clone 10H11.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 10H11.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H11.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Antibody dilution for cellular staining:
• Prepare an antibody working solution by diluting 1:5 the primary antibody with PBS.
• Dispense the volume per test of working of solution according to the number of cells indicated in the table below.
• 5 µL for Guava Flow Cytometer
• 10 µL for other Flow Cytometry instruments
Working Solution | Cells / test | Total Reaction Volume |
---|---|---|
5 μl | 5 x 105 Cells / 95 μl PBS | 100 μl |
10 μl | 1 x 106 Cells / 90 μl PBS | 100 μl |
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human embryonic stem cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2