Documentos Principais
SCR005
Millipore
Solução para desprendimento celular Accutase
A cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Sinônimo(s):
Cell detachment solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
entrada
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Uma solução para desprendimento celular de enzimas proteolíticas e colagenolíticas. Útil para o desprendimento rotineiro de células de recipientes plásticos para cultura de tecidos padrão e recipientes plásticos revestidos para adesão, inclusive SmartPlastic. A ACCUTASE não contém produtos derivados de mamíferos ou bactérias.
Como o reagente não contém enzimas universalmente proteolíticas, ele pode não liberar todos os tipos de células/tecidos uniformemente. Em geral, é necessário realizar uma otimização do tipo celular e número de repicagens, bem como do tempo de incubação e da concentração de reagentes para otimizar a eficácia dos reagentes.
A ACCUTASE demonstrou ser eficaz em uma ampla variedade de tipos celulares, incluindo: fibroblastos, queratinócitos, células endoteliais vasculares, hepatócitos, células da musculatura lisa vasculares, progenitores de hepatócitos, células neuronais embrionárias primárias de pintinho, células-tronco da medula óssea, células CHO e BHK aderentes, macrófagos, células 293, células L929, células germinativas testiculares imortalizadas de camundongo, células 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 e A375 de melanoma metastático, U251 e D54 de gliomas, células HT1080 de fibrossarcoma e células de inseto Sf9.
Cada lote de ACCUTASE é testado quanto à esterilidade (pelo método da USP de filtração por membrana), atividade enzimática (testada com tetrapetídeos cromogênicos sintéticos) e desprendimento celular do plástico de cultura de tecido.
Aplicação
Desprendimento celular
1. Descongele a ACCUTASE® em temperatura ambiente.
2. Lave a placa, o frasco ou as esferas com PBS estéril.
3. Adicione a ACCUTASE à placa de cultura ou ao frasco de cultura usando procedimentos assépticos na proporção de 10 ml por área da superfície de 75 cm2.
4. Retorne a cultura para a incubadora a 37 °C e deixe as células se desprenderem (5-10 minutos).
5. Conte as células e repique como de costume. Não são necessárias outras lavagens ou inibidores enzimáticos
Os tempos de incubação e a concentração de reagentes ideais precisam ser determinados para cada tipo de célula/tecido testado pelo usuário final.
forma física
100 ml, pronto para uso, líquido estéril congelado. 1X enzimas ACCUTASE em PBS de Dulbecco (0,2 g/l de KCl, 0,2 g/l de KH2PO4, 8 g/l de NaCl e 1,15 g/l de Na2HPO4) contendo EDTA·4Na 0,5 mM e 3 mg/l de vermelho de fenol.
Armazenamento e estabilidade
Estável quando armazenado a –20 °C. Consulte a data de validade do lote. A temperatura de armazenamento recomendada após o recebimento é de –20 °C. Após o descongelamento, a ACCUTASE pode ser armazenada por até 2 meses a 4 °C. NÃO ARMAZENE EM TEMPERATURA AMBIENTE
Informações legais
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Liisa K Kanninen et al.
Experimental cell research, 341(2), 207-217 (2016-02-09)
Human hepatocytes are extensively needed in drug discovery and development. Stem cell-derived hepatocytes are expected to be an improved and continuous model of human liver to study drug candidates. Generation of endoderm-derived hepatocytes from human pluripotent stem cells (hPSCs), including
Liisa K Kanninen et al.
Biomaterials, 103, 86-100 (2016-07-04)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) have gained a solid foothold in basic research and drug industry as they can be used in vitro to study human development and have potential to offer limitless supply of various somatic cell types needed in
HDAC1 regulates pluripotency and lineage specific transcriptional networks in embryonic and trophoblast stem cells.
Kidder B. L. & Palmer S.
Nucleic Acids Research null
Xingqi Chen et al.
Nature methods, 13(12), 1013-1020 (2016-11-01)
Spatial organization of the genome plays a central role in gene expression, DNA replication, and repair. But current epigenomic approaches largely map DNA regulatory elements outside of the native context of the nucleus. Here we report assay of transposase-accessible chromatin
Jerry J Jaboin et al.
Methods in enzymology, 453, 287-304 (2009-02-17)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths worldwide. The relatively poor cure rate in lung cancer patients has been associated with a resistance to chemotherapy and radiation that is at least in part related to defects in cellular
Artigos
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.